Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS A Centrifuger
Artikelnummer. 15925360
Skift visning
Produkttype:
Centrifuger
Kraftig centrifuge
Spænding:
200/208/220/230/240 V
380/400/415 V
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding
15925360 Kraftig centrifuge 200/208/220/230/240 V
15905360 Centrifuger 200/208/220/230/240 V
15915360 Centrifuger 380/400/415 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15925360 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75007700
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
De Sorvall BIOS A Centrifuge er designet til højkvalitets høst-, separations- og oprensningsmetoder, der kræver reproducerbarhed og sporbarhed fra kørsel til kørsel.
De Thermo Scientific Sorvall BIOS En centrifuge er designet til højkvalitets høst-, separations- og oprensningsmetoder, der kræver kørsel for at køre reproducerbarhed og sporbarhed. Med en kapacitet på op til 10 liter prøvevolumen og en forbedret RCF på op til 12.000 XG, forenkles et kompakt fodaftryk og innovative funktioner til at optimere driften, maksimere produktivitet og effektivitet.
Høj ydeevne for anvendelsesfleksibilitet
  • Bearbejd op til 10x1000 ml og op til 12.000 xg medSorvall BIOS A centrifuge og Thermo Scientific™Fiberlite™ F6-10x1000 LEX-rotor, der giver fordelene ved kulfiberdesign inklusive korrosions- og træthedsbestandighed og understøttet af en 15-års garanti 1
  • Opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ Akkumuleret centrifugaleffekt (ACE™ ) funktion, der automatisk justerer køretiden for at tage højde for variationer i acceleration.
Indbygget sikkerhed og effektivitet
  • Lille fodaftryk og forbedret ergonomi med trykknapper optimerer daglig brug af centrifuger:
    • Automatisk front-to-back centrifugedåge åbner og lukker med Thermo Scientific™ Auto-Door™ fungere
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™ rotor låg åbning og lukning med låg opbevaring
  • Øjeblikkelig rotor detektering og programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID Øjeblikkelig rotoridentifikation for at spare tid og beskytte integriteten af dine prøver.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™ interface med lyst, meget synligt og handskevenligt display forenkler kørselsopsætningen, yderligere forbedret med adgangskontroller såsom brugerlogin med adgangskodebeskyttelse.
Seneste globale sikkerheds- og overholdelsesstandarder
  • Certificeret af UL og CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 10 x 1000 mL
Maks. Hastighed 6,250 rpm
Maks. RCF 12,000 x g
Ubalancedetektor Ja
Køretid 99 timer 59 min 59 sek (1 sek. trin)
Stopur Ja
Certificeringer/compliance UL, CE
Inkluderer Strømstik mest almindeligt i ordrelandet. Angiv venligst alternative strømstikkrav ved bestilling.
Oversigt Sorvall BIOS A Heavy Duty centrifuge, 200, 208, 220, 230, 240 V± 10 %, 60 Hz, enkeltfaset; 200 V± 10 %, kun 50 Hz Japan
Drive System DuraFlex børsteløs drivteknologi med højt drejningsmoment
ACE Integrator Ja
Grøn teknologi Kølingen slukket, når døren åbnes; Eco-Spin-afskærmede rotorer
Forkølende funktion Ja
garanti 2 år på enheden, 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev), 5 år på køling
Varmeoutput 2.3 kW/h
Andre funktioner Flersproget valg, indbyggede træningsvideoer, brugerlogning, brugerlåsning, automatisk døråbning, automatisk rotor-ID, skærmvisning for ubalance, overtemperatur, rustfrit stålkammer, vejledningsdisplay til fejlmeddelelser
Trinløb 30 profil-/hastigheds-/tidstripletter, op til 3 trin hver
Fase Ental
Profil (acceleration/bremsning) 11 accel., 12 decel., flere emuleringsprofiler
Controller type Centri-Touch-berøringsskærm
Dimensioner (HWD) 1015 x 816 x 990 mm (39,9 x 32,1 x 35,4 tommer)
Kølet Ja
Nettovægt 481 kg (1060 lb.)
Standarder EN 61010-1 3. udgave, IEC 61010-2-020 2. udgave og IEC 61010-2-020 3. udgave, EN 61326-1 Klasse B
Produktlinje Sorvall BIOS A
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 200/208/220/230/240 V
Produkttype Kraftig centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til 30 °C, justerbar til 1 °C