Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-centrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6698038
Spænding:
220/230/240 V
380/400/415 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15550204
Brand: Thermo Scientific™ 75007685
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Øg produktiviteten og kvaliteten af dine separations- og oprensningsmetoder med Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-centrifugen.
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16-centrifugen er designet til højkvalitets høst-, separations- og oprensningsmetoder, der kræver kørsel for at køre reproducerbarhed og sporbarhed. Med en forbedret kapacitet på op til 16 liter prøvevolumen, et kompakt fodaftryk og innovative funktioner til optimering af driften, maksimeres produktiviteten, og effektiviteten bliver forenklet.
Højkapacitetsprøvebehandling
  • Støt en bred vifte af anvendelser og metoder med fleksibiliteten til at vælge rotorer med højere kapacitet eller matche eksisterende arbejdsgange. Vælg mellem 4 Thermo Scientific™-rotorer og svingende spandesæt med mulighed for at opgradere til længerevarende Thermo Scientific™ Dura-Coat™ -nikkelbelagte spande:
    • 6 x 1000 mL svingende spandrotor
    • 8 x 1000 mL svingende spandrotor
    • 6 x 2000 mL svingende spandrotor
    • 8 x 2000 mL svingende spandrotor
  • Opnå reproducerbare resultater med Thermo Scientific™ Accumulated Centrifugal Effect (ACE™), der automatisk justerer køretiden for at tage højde for variationer i acceleration.
Indbygget sikkerhed og effektivitet
  • Lille fodaftryk og forbedret ergonomi med trykknapper optimerer daglig brug af centrifuger:
    • Automatisk front-to-back-centrifugedørsåbning og -lukning med Thermo Scientific™ Auto-Door™-funktion
    • Thermo Scientific™ Auto-Lid™-rotorlågsåbning og -lukning med lågopbevaring
  • Øjeblikkelig rotordetektion og programmering med Thermo Scientific™ Auto-ID øjeblikkelig rotoridentifikation for at spare tid og beskytte integriteten af dine prøver.
  • Thermo Scientific™ Centri-Touch™-grænseflade med lyst, meget synligt og handskevenligt display forenkler kørselsopsætningen, yderligere forbedret med adgangskontroller såsom brugerlogin med adgangskodebeskyttelse.
Seneste globale sikkerheds- og overholdelsesstandarder
  • Certificeret af UL og CE
  • Opført hos US FDA
garanti
2 år på enheden; 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev); 5 år på køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 8 x 2000 mL
Maks. Hastighed 5,400 rpm
Controller type Centri-Touch-berøringsskærm
Dimensioner (HWD) 39,9 x 32,1 x 35,4 tommer (101,5 x 81,6 x 90,0 cm)
Frekvens 50/60 Hz
Grønne funktioner Energieffektiv, mindre spild
Nettovægt 1025.2 lb. (465 kg)
Temperaturområde -20 °C til +40 °C, justerbar til 1 °C
Type Centrifuger
Spænding 220/230/240 V
Produktlinje Sorvall
Kølet Ja
Maks. RCF 8,500 x g
Operationel funktion Ved start, ved hastighed, tidsindstillet start
Køretid 99 timer 59 min. 59 sek. (1 sek. trin)
Certificeringer/compliance UL, CE, FDA-opført
Oversigt Sorvall BIOS 16-centrifuge
Elektriske krav 200/208/220/230/240 V± 10 % 50/60 Hz, enkeltfaset
Drive System DuraFlex børsteløs drivteknologi med højt drejningsmoment
ACE Integrator Ja
Grøn teknologi Refrigeration off when door opens, Eco-Spin windshielded rotors
Forkølende funktion Ja
garanti 2 år på enheden, 5 år på drivlinjen (motoraksel og drev), 5 år på køling
Varmeoutput <2 kW
Ubalance Tolerance 125 g i modsat belastning
Andre funktioner Flersproget valg, indbyggede træningsvideoer, brugerlogning, brugerlåsning, automatisk døråbning, automatisk rotor-ID, skærmvisning for ubalance, overtemperatur, rustfrit stålkammer, vejledningsdisplay til fejlmeddelelser
Trinløb Ja, 30 profil-/hastigheds-/tidstripletter, op til 3 trin hver
Profil (acceleration/bremsning) 11 accel., 12 decel., flere emuleringsprofiler