Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall BIOS 16 adaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
5/7 ml blodprøverør
500 ml konisk flaske
Konisk
Standard mikroplade el Deepwell Plade
Antal steder:
1
11
26
5 mikroplader eller 1 DW-plade
52
Beskrivelse
Adaptere dedikeret til Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 centrifuger, dedikeret til store volumen- og bioprocesapplikationer. Disse adaptere passer ind i 2000 ml spandene på 6x2000 ml rotoren (delnummer 75003962) og 2000 ml spande på 8x2000 ml rotoren (delnummer 75003982) udstyret med 2000 ml spande nummer 6 (Part nr. 9675003). De fås som sæt med 2 adaptere.
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16-centrifuger indeholder funktioner, der ikke kun hjælper med at øge pålideligheden, men gør dem meget nemmere at bruge. Uanset om du har brug for enestående kapacitet eller høj ydeevne for anvendelsesfleksibilitet, tilbyder de funktioner, der vil —hjælpe med at maksimere produktiviteten, og kombineret med vores pladsbesparende fodaftryk vil en af disse muligheder helt sikkert passe perfekt til dit biobehandlingsanlæg. Disse adaptere passer ind i 2000 ml spandene på 6x2000 ml rotoren (delnummer 75003962) og 2000 ml spande på 8x2000 ml rotoren (delnummer 75003982) udstyret med 2000 ml spande nummer 6 (Part nr. 9675003). Disse adaptere fås som sæt med 2 adaptere.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | 5/7 ml blodprøverør |
| Til brug med (udstyr) | Blodrør |
| Antal steder | 52 |
| nr. pr. pakke | 2 |