Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Mach 1.6™ Centrifuger med 4-plads svingrotor og runde skovle
Artikelnummer. 10573992 Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
15 mL DIN
7 mL DIN
7 ml blod
Konisk
Mikrorør
Rørstørrelse:
1.5/2 mL
15 mL
50 ml Falcon
7 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10573992
Brand: Thermo Scientific™ 75007572
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med 4-plads svingende skovlrotor 75-002-000, når udstyret med rund skovl 75-002-002
Adaptere sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde for at udstyre din rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Rørtype 15 mL DIN
Til brug med (udstyr) 4-plads Svingrotor med rund skovl
Rørstørrelse 15 mL