Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Mach 1.6™ Centrifuger med 4-plads svingrotor og runde skovle
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Rørtype:
15 mL DIN
7 mL DIN
7 ml blod
Konisk
Mikrorør
Rørstørrelse:
1.5/2 mL
15 mL
50 ml Falcon
7 mL
Unit Size:
Hver
Description
Til brug med 4-plads svingende skovlrotor 75-002-000, når udstyret med rund skovl 75-002-002
Adaptere sælges enkeltvis; bestil korrekt mængde for at udstyre din rotor.
Specifications
Specifications
| Type | Adapter |
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 50 mL |
| Til brug med (udstyr) | 4-plads Svingrotor med rund skovl |
| Rørstørrelse | 50 ml Falcon |