Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adaptere til Mach 1.6™ Centrifuger med 4-plads svingrotor og rektangulære skovle
Shop alle Thermo Scientific produkter
Rørtype:
15 mL DIN
15 ml blodprøverør
Konisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med fire-plads svingende skovlrotor 75-002-000, når udstyret med rektangulær skovl 75-002-001
Adaptere sælges enkeltvis; bestille korrekt mængde for at udstyre rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Rørtype | 15 mL DIN |
| Til brug med (udstyr) | 4-plads Svingrotor med rektangulær skovl |