Få mere at vide
Sortin1, MedChemExpress
Beskrivelse
Sortin1 is a chemical genetic-hit molecule that causes specific mislocalization of plant and yeast-soluble and membrane vacuolar markers.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sortin1 |
| CAS | 503837-98-7 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H19NO6 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (226.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)NC2=C(C(C3=C2C=CC=C3)=O)C1C4=CC=C(C5=CC=C(C(O)=O)C=C5)O4)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.43 |
| Formel vægt | 441.43 |
| Vis mere |