Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorbitol MacConkey Agar (Dehydreret)
Beskrivelse
Påvist selektivt Escherichia coli O157 med dette medium.
Påvist selektivt Escherichia coli O157 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Sorbitol MacConkey Agar (dehydreret). Formuleringen, baseret på den beskrevet af Rappaport og Henig1 , er identisk med MacConkey Agar nr. 3, bortset fra at laktose er blevet erstattet med sorbitol. Escherichia coli O157 fermenterer ikke sorbitol og producerer derfor farveløse kolonier. Til sammenligning fermenterer de fleste E. coli-stammer sorbitol og danner lyserøde kolonier.
Escherichia coli O157 er anerkendt som en årsag til hæmoragisk colitis, en sygdom karakteriseret ved blodig diarré og svære mavesmerter og hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) 2, 3, 4, 5,6 og er som sådan et betydeligt menneskeligt patogen.
Sorbitol MacConkey Agar anbefales til isolering af patogen E.coli O157.
- Følsom og specifik for coli O157 baseret på sorbitolfermentering.
- Anbefales som en enkel, billig, hurtig og pålidelig metode til screening for E.coli O157
Effektiviteten af Sorbitol MacConkey Agar er blevet bekræftet af marts og Ratnam 7 . Disse arbejdere rapporterede en sensitivitet på 100 % og en specificitet på 85 % og anbefalede mediet som et simpelt, billigt, hurtigt og pålideligt middel til screening for E. coli O157.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Industriel reference: FDA. |
| Oversigt | Sorbitol MacConkey Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttype | MacConkey Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 9,7L medium |