Få mere at vide
Sorbitol, LoGiCal
Beskrivelse
Sorbitol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Sorbitol |
| CAS | 50-70-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | D-Sorbitol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H14 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC navn | (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol |
| Vis mere |