Få mere at vide
Sorbitol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459272
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459272 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459272 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1492.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Sorbitol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
CAS 50-70-4
Analyt- eller komponentnavne D-Sorbitol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H14 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-Glucitol, Sorbitol, (-)-Sorbitol, 7B5697N, C*Sorbidex, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W, P 60 W
InChI formel InChI=1 S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12 H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 182.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 182.079 g/mol