Få mere at vide
Sorbitol, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10396733
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10396733 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10396733 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP439500
 Begrænset vare
På lager
Sorbitol anvendes til fremstilling af isoelektriske fokuseringsgeler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitol
CAS 50-70-4
Smeltepunkt 75 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.489g/cm³
pH 6 til 7
Kogepunkt 295 °C
Analyseprocentområde 91,0 til 100,5 %
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C6H14O6
Mængde 500 g
Merck Index 15, 8851
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formel vægt 182.17
Procent renhed 91,0 til 100,5 %
Fysisk form Fast stof