Få mere at vide
Sorbitol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10459760 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10459760 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10459760 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 50-70-4
Smeltepunkt 95°C
Farve White
pH 6 to 7
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H14O6
MDL nummer 4708
Mængde 500 g
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 182.172
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Formel vægt 182.17g/mol
Fysisk form Powder