Learn More
Sorbitol Dehydrogenase Antibody [Janelia Fluor« 669], R&D Systems™
Code produit 30500008 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
Code produit Quantity Conditionnement
30500008 0.1 mL 0.10mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30500008 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP337912JF669
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sorbitol Dehydrogenase Polyclonal antibody specifically detects Sorbitol Dehydrogenase in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Sorbitol Dehydrogenase
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Janelia Fluor 669
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 1.1.1, EC 1.1.1.14, L-iditol 2-dehydrogenase, sorbitol dehydrogenase, SORD1
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 145-300 of human Sorbitol Dehydrogenase (NP_003095.2).,, Sequence:, DNVTFEEGALIEPLSVGIHACRRGGVTLGHKVLVCGAGPIGMVTLLVAKAMGAAQVVVTDLSATRLSKAKEIGADLVLQISKESPQEIARKVEGQLGCKPEVTIECTGAEASIQAGIYATRSGGNLVLVGLGSEMTTVPLLHAAIREVDIKGVFRY
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6652
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.