Få mere at vide
Sorbitol, BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538834 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15538834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. V04507
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
High quality biochemicals for research use
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.172
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitol
Emballage Poly Bottle
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1L = 1.49kg
Formel vægt 182.17
Grad BAKER ANALYZED™ Biochemical Reagent