Få mere at vide
Sorbitan sesquioleate
Artikelnummer. 15454979
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454979 1 L 1 L
15444979 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454979 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62648.K2
Request Bulk or Custom Format
En emulgator
Sorbitansesquioleat er et tilsætningsstof, der findes i fødevarer, veterinærprodukter og husholdningsartikler. Sorbitanestere, der er ikke-ioniske overflademidler, anvendes som hjælpestoffer i veterinærlægemidler. Blødgørende ester af denne forbindelse giver en glat fornemmelse ''coated'' efter-fornemmelse til huden og bruges i kosmetik. Det fungerer som et emulgerings- og smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sorbitansesquioleat er et tilsætningsstof, der findes i fødevarer, veterinærprodukter og husholdningsartikler. Sorbitanestere, der er ikke-ioniske overflademidler, anvendes som hjælpestoffer i veterinærlægemidler. Blødgørende ester af denne forbindelse giver en glat følelse‘ belagt‘ efterfølelse til huden og bruges i kosmetik. Det fungerer som et emulgerings- og smøremiddel.
Opløselighed Uopløseligt i koldt vand, varmt
vand. opløseligt i mineralolie og ethylacetat.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar beholderen på et køligt, godt ventileret sted og beskyt mod fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8007-43-0
Molekylær formel C42H76O7
MDL nummer MFCD00151568
Synonym Arlacel™ 83; Span™ 83
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan sesquioleate
Farve Gul
Fysisk form Viskøs væske
Tæthed 0.989
Mængde 1 L
Flammepunkt 113°C (235°F)
Brydningsindeks 1.478
Opløselighedsinformation Insoluble in cold water,hot water. soluble in mineral oil and ethyl acetate.
Formel vægt 693.06