Få mere at vide
Sorbitan sesquioleate
Beskrivelse
Sorbitansesquioleat er et tilsætningsstof, der findes i fødevarer, veterinærprodukter og husholdningsartikler. Sorbitanestere, der er ikke-ioniske overflademidler, anvendes som hjælpestoffer i veterinærlægemidler. Blødgørende ester af denne forbindelse giver en glat fornemmelse ''coated'' efter-fornemmelse til huden og bruges i kosmetik. Det fungerer som et emulgerings- og smøremiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sorbitansesquioleat er et tilsætningsstof, der findes i fødevarer, veterinærprodukter og husholdningsartikler. Sorbitanestere, der er ikke-ioniske overflademidler, anvendes som hjælpestoffer i veterinærlægemidler. Blødgørende ester af denne forbindelse giver en glat følelse‘ belagt‘ efterfølelse til huden og bruges i kosmetik. Det fungerer som et emulgerings- og smøremiddel.
Opløselighed Uopløseligt i koldt vand, varmt
vand. opløseligt i mineralolie og ethylacetat.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevar beholderen på et køligt, godt ventileret sted og beskyt mod fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sorbitan sesquioleate |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Tæthed | 0.989 |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Brydningsindeks | 1.478 |
| Opløselighedsinformation | Uopløseligt i koldt vand, varmt vand. Opløselig i mineralolie og ethylacetat. |
| Formel vægt | 693.06 |