Få mere at vide
sorbitanmonostearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058372
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11367766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11435.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
Sorbitanmonostearat bruges som emulgator og som ikke-ionisk overfladeaktivt stof. Det bruges i kosmetik, farmaceutiske produkter og madlavning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sorbitanmonostearat bruges som emulgator og som ikke-ionisk overfladeaktivt stof. Det bruges i kosmetik, farmaceutiske produkter og madlavning.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (50 mg/ml), isopropanol, mineralolie og vegetabilsk olie. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-41-6
Molekylær formel C24H46O6
Molekylvægt (g/mol) 430.63
MDL nummer MFCD00005366,MFCD00005366
InChI nøgle HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Synonym Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
PubChem CID 23725022
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan monostearate
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Tæthed 1
Mængde 250 g
Flammepunkt >149°C (300°F)
Merck Index 14,8724
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water.
IUPAC navn [(2R)-2-[(3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl]octadecanoat
Formel vægt 430.63