Få mere at vide
Sorbitan monostearat
Artikelnummer. 11377766
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377766 1000 g 1kg
11367766 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11435.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.50 DKK
    585.65 DKK / 1kg
    Spare 65.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430,63 g/mol
Sorbitanmonostearat bruges som emulgator og som ikke-ionisk overfladeaktivt stof. Det bruges i kosmetik, farmaceutiske produkter og madlavning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sorbitanmonostearat bruges som emulgator og som ikke-ionisk overfladeaktivt stof. Det bruges i kosmetik, farmaceutiske produkter og madlavning.
Opløselighed
Opløseligt i ethanol (50 mg/ml), isopropanol, mineralolie og vegetabilsk olie. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares ved stuetemperatur. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-41-6
Molekylær formel C24H46O6
Molekylvægt (g/mol) 430.63
MDL nummer MFCD00005366,MFCD00005366
InChI nøgle HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N
Synonym Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60
PubChem CID 23725022
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan monostearate
Smeltepunkt 53 °C til 57 °C
Tæthed 1
Mængde 1000 g
Flammepunkt >149 °C (300 °F)
Merck Index 14,8724
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol (50 mg/ml), isopropanol, mineralolie og vegetabilsk olie. Uopløselig i vand.
IUPAC navn 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyloctadecanoat
Formel vægt 430.63