Få mere at vide
Sorbitan Monostearat (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30003880
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003880 100 g
30003631 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003880 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS677005100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-41-6
Molekylær formel C24H46O6
Molekylvægt (g/mol) 430.62
Synonym Ahco 909, Almax 3600, Anhydrosorbitol stearate, Arlacel 60, Armotan MS, Atmer 103, Crill 3, Crill K 3, Dehymul SMS, Disponil SMS, Drewsorb 60, Durtan 60, E 491, Emalex SPE 100, Emalex SPE 100S, Emasol 310, Emasol S 10, Emasol S 10V, Emasol S 10VHL, Emasol Super S 10F, Emsorb 2505, Estol 3715, Famodan MS, Grindsted SMS, Hodag SMS, Ionet S 60, Ionet S 60C, Ionet S 60V, Ionet S-60V, Liposorb S, Liposorb S 20, Lonzest SMS, MS 33, MS 33F, Montane 60, Montane 60PHA, Newcol 60, Nikkol SS 10, Nikkol SS 10M, Nikkol SS 10V, Nissan Nonion MP 30R, Nissan Nonion SP 60, Nissan Nonion SP 60R, Nissan Nonion SP 60RP, Nonion MP 30R, Nonion SP 60, Nonion SP 60R, Nonion SP 60RP, Poem 60V, Poem S 250, Poem S 60, Poem S 60V, Polycon 60, Polycon S 60K, Polycon S 80, Rheodol AS 10, Rheodol AS 10V, Rheodol SP-S 10, Rheodol SP-S 10V, Rheodol Super SP-S 10, Rikemal S 250, Rikemal S 300, S 300, S 60, S 7010, S-Maz 60k, SA 6638, SP 60R, SP 60RP, SP-S 10, SP-S 10V, SS 10, SS 10M, SS 10MV, SS 10V, Solman S 300, Solman S 301V, Sorbac 60, Sorbitan C, Sorbitan S, Sorbon S 60, Sorgen 50, Sorgen 50V, Span 55, Span 60, Span S 60, Span TS 1105, Sunsoft 61NN, Sunsoft 61S, Tego SMS, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan Monostearate, Sorbitan Stearic Acid Monoester;
IUPAC navn [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] oktadecanat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan Monostearate (Technical Grade)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Formel vægt 430.3294