Få mere at vide
sorbitanmonooleat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474919
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474919 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15474919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62576.K2
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Sorbitanmonooleat, CAS # 1338-43-8, er en syntetisk fedtsyreester, der udviser emulgerende og dispergerende aktiviteter.
En emulgator Sorbitan monooleat bruges som et lipofilt ikke-ionisk overfladeaktivt middel, emulgator, stabilisator til oliebaserede lotioner, salver, i tekstiler som antistat, smøremiddel til skyllemiddel, sødemiddel, fødevaretilsætningsstof, tandpasta, tobak, toiletartikler og i kosmetik. Det tjener som et dispergeringsmiddel i oliefeltkemikalier og som en korrosionsinhibitor. Yderligere spiller det en vigtig rolle som hjælpestof og intravenøst osmotisk diuretikum på farmaceutiske områder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Sorbitanmonooleat er afledt af sorbitol og er en syntetisk fedtsyreester, der udviser emulgerende, dispergerende og befugtende aktiviteter
Anvendelse
•Sorbitanmonooleat bruges i gærlaboratoriestammer for at beskytte dem mod overdreven tørring og hjælper også med at rehydrere gærceller
•Det kan bruges som et dispergeringsmiddel og som en korrosionsinhibitor
•Sorbitanmonooleat har vigtige anvendelser som hjælpestof og intravenøst osmotisk diuretikum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan monooleate
Farve Gul
CAS 1338-43-8
Fysisk form Viskøs væske
Mængde 1 L
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Molekylær formel C24H44O6
MDL nummer MFCD00080948
Merck Index 14,8724
Synonym Span™ 80
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol ved 50 mg/mlBlandet med vand, ethanol, isopropanol og ether; Uopløselig i acetone.
InChI nøgle NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl (9Z)-octadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 428.61
PubChem CID 70693544
Formel vægt 428.61