missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sorbitan Monooleate (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30415901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415901 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS080888100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sorbitan Monooleate (Technical Grade)
CAS 1338-43-8
Molekylær formel C24H44O6
Mængde 100 mL
Synonym (Z)-Mono-9-octadecenoate Sorbitan, Alkamuls SMO, Arlacel 80, Armotan MO, Atlas G 946, Atmer 105, Atmer 105V, Crill 4, Dehymuls SMO, Disponil 100, E 494, Emasol 410, Emasol O 10, Emasol O 10F, Emasol O 10V, Emsorb 2500, G 946, Glycomul O, Ionet S 80, Kemmat S 80, Kosteran O 1, Kosteran O 1VL, Liposorb 80, Lonzest SMO, MO 33F, Monemul 80, Monodehydrosorbitol Monooleate, Monopol SP 1, Montane 80, Montane 80 VGA, Montane 80VGPha, Newcol 80, Nikkol SO 10, Nikkol SO 10R, Nikkol SO 10T, Nikkol SO 10V, Nissan Nonion OP 80, Nissan Nonion OP 80R, Nofable SO 851S, Nonion 80R, Nonion OP 80, Nonion OP 80R, O 250, OP 80, OP 80R, PAS 80, Pionin D 935, Poem O 80V, Protachem SMO, Rheodol AO 10, Rheodol AO 10V, Rheodol SP-O 10, Rheodol SP-O 10V, Rikemal O 250, S 270, S 271, S 80, S 84, S-MAX 80, S-Maz 80K, SM 80, SO 10V, SO 851S, SP 010, SP 80, SP-O 10, SP-O 10V, Sorbester P 17, Sorbitan O, Sorbitan Monooleic Acid Ester, Sorbon S 80, Sorgen 40, Sorgen 40A, Sorgen 40V, Span 280, Span 80, Span S 80, Sunsoft 81S, Super 80, Sylvan S 80
InChI formel InChI=1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] (Z)-octadec-9-enoate
Molekylvægt (g/mol) 428.6
Formel vægt 428.3138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.