Få mere at vide
Sorbitan-monolauratet
Artikelnummer. 11348615
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348615 1000 g 1kg
11338615 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12099.0B
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1338-39-2 | C18H34O6 | 346,46 g/mol
Sorbitanmonolaurat er et vaskemiddel og monoester af laurinsyre og hexitolanhydrider afledt af sorbitol. Det bruges i en undersøgelse til at vurdere øget opløselighed og oral biotilgængelighed af itraconazol. Det bruges også i en undersøgelse til at undersøge oxidationen af umættede lipider i olie-i-vand-emulsioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sorbitanmonolaurat er et vaskemiddel og monoester af laurinsyre og hexitolanhydrider afledt af sorbitol. Det bruges i en undersøgelse til at vurdere øget opløselighed og oral biotilgængelighed af itraconazol. Det bruges også i en undersøgelse til at undersøge oxidationen af umættede lipider i olie-i-vand-emulsioner.
Opløselighed
Opløselig i 2-ethoxyethanol, ethanol og methanol. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1338-39-2
Molekylær formel C18H34O6
Molekylvægt (g/mol) 346.46
MDL nummer MFCD00005365
InChI nøgle LWZFANDGMFTDAV-IOVMHBDKSA-N
Synonym Sorbitan monododecanoate; Span™ 20
IUPAC navn 2-[(2R,3S,4R)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyldodecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbitan monolaurate
Tæthed 1.032
Mængde 1000 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.474
Merck Index 14,8724
Opløselighedsinformation Opløselig i 2-ethoxyethanol, ethanol og methanol. Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 346.47