Få mere at vide
Sorbinsyre, TRC
Artikelnummer. 30133061
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133061 50 g
17914085 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67689050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-44-1
Molekylær formel C6 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, α-trans-γ-trans-Sorbic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyre
SMIL C\C=C\C=C\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Formel vægt 112.0524
Procent renhed >95%