Få mere at vide
Sorbic acid potassium salt, ∽99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436161 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436161 500 g
11426161 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436161 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219114990
Kemiske identifikatorer
CAS 590-00-1
Molekylær formel C6H7KO2
Molekylvægt (g/mol) 150.22
MDL nummer MFCD00016546
InChI nøgle CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Synonym potassium sorbate, sorbistat-k, potassium 2,4-hexadienoate, sorbistat potassium, potassium e,e-sorbate, sorbic acid potassium salt, potassium 2e,4e-hexa-2,4-dienoate, bb powder, sorbistat-potassium, caswell no. 701c
PubChem CID 23676745
ChEBI CHEBI:77868
IUPAC navn potassium (2E,4E)-hexa-2,4-dienoate
SMIL [K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbic acid potassium salt
Farve Hvid
Tæthed 1.36g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 500 g
Formel vægt 150.2
Fysisk form Krystallinsk pulver