Få mere at vide
Sorbinsyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30459292
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459292 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459292 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0954.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Analyt- eller komponentnavne Sorbic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Løsningstype Fedt
SMIL C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Mængde 10 mg
Formel vægt 112,0524 g/mol