Få mere at vide
Sorbic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10102260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10102260 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10102260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/7390/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 110-44-1
Smeltepunkt 132°C
Farve White
pH 3.3
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H8O2
MDL nummer MFCD00002703
Mængde 100 g
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
InChI nøgle WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
SMIL C\C=C\C=C\C(O)=O
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic acid
Molekylvægt (g/mol) 112.13
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
Formel vægt 112.13g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Hexadienoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.