Få mere at vide
Sorbinsyre, 99%
Artikelnummer. 11443277
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443277 250 g 250g
11493960 500 g 500g
11433277 1000 g 1000g
11453277 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11443277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16196.30
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112,13 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Sorbinsyre, bruges som fødevaretilsætningsstof og har funktionel anvendelse såsom antimikrobielle konserveringsmidler, fungistatiske midler. Sorbinsyre bruges som konserveringsmiddel og findes i fødevarer, kosmetik og andre husholdningsprodukter. Det forhindrer vækst af skimmelsvamp, gær og svampe. Det fungerer som stabilisatorer og antioxidanter.
Opløselighed Det er næsten
ikke opløseligt i vand, men opløseligt i iseddike, ethanol, propandiol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur 2 - 8 °C. Holdes væk fra Baser, Oxidationsmidler, ReduktionsmidlerBaser, Oxidationsmidler, Reduktionsmidler. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-44-1
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00002703
InChI nøgle WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyre
SMIL C\C=C\C=C\C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sorbic acid
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Tæthed 1.205
Kogepunkt 228 °C (dekomponering)
Flammepunkt 127 °C (260 °F)
Lineær formel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Mængde 250 g
Beilstein 1741831
Merck Index 14,8721
Opløselighedsinformation Det er næppe opløseligt i vand, men opløseligt i istidsige eddikesyre, ethanol, propandiol.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sorbic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: sorbic acid