Få mere at vide
R&D Systems™ Sorbic acid
Artikelnummer. 18798496
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18798496 100 mg
1 options
Artikelnummer. 18798496 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7119/100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Activator of hFFA2-DREADDs
Sorbic acid is an activator of hFFA2-DREADDs. Inhibits forskolin-induced cAMP production (IC50 ∼ 1 μM) and promotes accumulation of inositol monophosphates (IC50 >1 μM) in cells expressing hFFA2-DREADD. Promotes the release of GLP-1 from colonic crypts derived from hFFA2-DREADD-expressing mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 E,4 E)-2,4-Hexenoic acid
CAS 110-44-1
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Mål DREADD Activators
Molekylær formel C6H8O2
Renhed 98%