Få mere at vide
Sorbinsyre 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328569
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328569 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328569 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16971500AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sorbic Acid
CAS 110-44-1
Analyt- eller komponentnavne Sorbic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 O2
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sorbic Acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, (E,E)-2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, E 200, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268, Panosorb, SO 215, Sorbistat, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-Sorbic acid, alpha-trans-gamma-trans-Sorbic acid
InChI formel InChI=1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
SMIL C\C=C\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-dienosyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 112.13
Mængde 1 ml
Formel vægt 112,0524 g/mol