Få mere at vide
Notrax Sorb Stance™ Hård anti-træthedsmåtte med sorbent
Artikelnummer. 17702238
Skift visning
Længde (metrisk):
163 cm
316 cm
468 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17702238 163 cm
17712238 316 cm
17722238 468 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17702238 Leverandør Notrax Leverandørnr. 580S0035OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2908.50 DKK
    2520.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 388.29 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anti-træthedsmåtte designet til kombineret brug med en sorbent. Fremstillet af en nitrilgummiblanding af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier og designet til at give en lang levetid.
  • Anti-træthedsmåtte designet til kombineret brug med en sorbent
  • Ramper på fire sider er hævet for at danne en holderbakke rundt om måtten
  • Ru ''griber'' overflade forhindrer sorbenten i at flytte sig
  • Fremstillet af en nitrilgummiblanding af høj kvalitet, der er modstandsdygtig over for de fleste industrielle olier og designet til at give en lang levetid
  • Ikke-skiftende
  • Fri for silikone og derfor sikker til maleranlæg
  • Til industrielle brugere, der insisterer på komfort og styrke
  • Ergonomisk fordel afledt af 16 mm tyk arbejdsplatform med hævede nitter på bagsiden for at give luftning og fremragende dæmpningskomfort
  • Meget synlige orangefarvede nitrilgummi kanter for ekstra sikkerhed
  • Længderne er trinvise med 30 cm
  • Nitrilgummiblanding, modstandsdygtig over for de fleste industriolier
  • Medfølgende orangefarvede kanter overholder OSHA-koden 1910-144
Tekniske data
Farve Sort/orange
Længde (engelsk) 5.3 ft.
Længde (metrisk) 163 cm
Materiale Nitrilgummi
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm