Få mere at vide
Sorafenib tosylate
Produktkod. 16554504 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
16554504 250 mg
16544504 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16554504 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 465712500
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 475207-59-1 | C28H24ClF3N4O6S | 637.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 475207-59-1
Molekylær formel C28H24ClF3N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 637.03
InChI nøgle IVDHYUQIDRJSTI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 4-[4-({[4-chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]carbamoyl}amino)phenoxy]-N-methylpyridin-2-carboxamid; 4-methylbenzen-1-sulfonsyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CNC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(NC(=O)NC3=CC=C(Cl)C(=C3)C(F)(F)F)C=C2)=CC=N1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Sorafenib tosylate
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: < 1 g/L (25°C). Other solubilities: < 1 g/L ethanol (25°C), 127 g/L dmso
Formel vægt 637.03
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.