missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)Sophoridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sophoridine |
| CAS | 6882-68-4 |
| Molekylær formel | C15 H24 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (5-β)-Matridin-15-one, 5-Epihydrosophocarpine, Dihydro-5-episophocarpine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| SMIL | O=C1CCC[C@@H]2[C@H]3CCCN4CCC[C@H](CN12)[C@@H]34 |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.36 |
| Formel vægt | 248.1889 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?