Få mere at vide
Sophoricoside, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469076
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16469076 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16469076 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0423
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Sophoricoside is an isoflavone glycoside isolated from Sophora japonica and has anti-inflammatory, anti-cancer and immunosuppressive effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sophoricoside
CAS 152-95-4
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20O10
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (96.37 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
Molekylvægt (g/mol) 432.38
Formel vægt 432.38
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death