Få mere at vide
Sonoco™ ThermoSafe Envoy™ Globale prækvalificerede isolerede afsendere med universalpakke
Artikelnummer. 17848703
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
12,1 l
Mængde:
24 paller
8 paller
Vægt (metrisk):
10,8 kg
22,3 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Vægt (metrisk)
17848703 2,5 l 24 paller 10,8 kg
17838703 12,1 l 8 paller 22,3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17848703 Leverandør Sonoco™ Leverandørnr. E3F4
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Temperaturstyret emballageløsning. Frosset (< -20 °C).
  • Universal udpakningskonfiguration
  • Positioneret som en løsning til lave materialeemballageomkostninger
  • Tilbyder forskellige størrelser, temperaturområder og fleksibilitet
  • Envoy Global line er i stand til at skifte fra kontrolleret rumtemperatur, kølede og frosne temperaturer ved at ændre kølemidlerne
  • Enkel og fejlfri
  • Bruger fire EPS-beholderstørrelser
  • Forudkvalificeret til ISCsilver omgivende profil
  • Zero Bench Time kølemiddeldesign
  • Ekspanderet polystyren isolering
  • Lave omkostninger til emballagemateriale
  • Simple designs
  • Luftstrømskanaler indbygget i EPS giver mulighed for mindre behov for kølemiddel i hver pakke
Varighed
  • Kølet og CRT: Minimum to dage
  • Frosset: Minimum fire dage
Forsendelse af lægemidler, kliniske behandlinger og diagnostiske prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 425 x 400 x 413 mm (16,7 x 15,7 x 16,2 tommer)
Kapacitet (engelsk) 0,66 gal.
Vægt (engelsk) 23.8 lb.
Vægt (metrisk) 10,8 kg
Materiale Ekspanderet polystyren
Produkttype Isoleret afsender
Mængde 24 paller
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Temperaturområde <-20 °C