Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Celleforstyrrer
Artikelnummer. 15637338
Skift visning
Produkttype:
Celleforstyrrer med håndholdt omformer
Celleforstyrrer med traditionel konverter
Spænding:
240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Spænding Pakningsstørrelse
15637338 Celleforstyrrer med håndholdt omformer 240 V -
15539624 Celleforstyrrer med traditionel konverter 240 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15637338 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 1010631097R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47696.25 DKK
    36299.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 11397.20 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Celleforstyrrer med avancerede kontroller giver mere præcis kontrol over alle kritiske elementer i eksperimentet.
Den brugervenlige grænseflade gør det muligt at overvåge vigtige variabler i processen, herunder tid, effekt, energi, temperatur (kræver valgfri temperatursonde) og eksperimentets forløb.
  • Behandler op til 150 ml
  • Støjsvag betjening uden lydkabinet
  • Ægte temperaturkontrol (kræver separat temperatursonde)
  • Kontinuerlig eller pulserende ultralyd
  • Tids- eller energitilstand med energipulsering
  • Eksperimentets fremskridtsindikator
Certificeringer
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Tekniske data
Spænding 240 V
Watt 150 W
Dimensioner (L x B x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tommer)
Til brug med (applikation) Prøveforberedelse, celleforstyrrelse, dispergering af nanopartikler, blanding, homogenisering, DNA, cellelyse, proteinekstraktion
Inkluderer Strømforsyning, 40 kHz konverter, 3,17 mm (0,125 tommer) mikrotip, strømkabel, brugsanvisning, skruenøglesæt
Model- SFX150
Vægt (engelsk) 14 lb.
Vægt (metrisk) 6.3 kg
Produkttype Celleforstyrrer med håndholdt omformer