Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Artikelnummer. p-3205227
Lydstyrkeområde (metrisk):
10 til 250 ml
25 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
Intensitet:
Høj
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10654375
Brand: Branson Ultrasonics™ 101147037
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Sonifier S-250 og S-450 celleforstyrrende midler
Overfør ultralydsenergi til en opløsning.
Titanium konstruktion
High Gain Horn
Trinhorn med gevindlegeme (22-020-860)
  • Tappet hornende muliggør fastgørelse af mikrospidser
  • Inkluderer aftagelig flad spids
  • Kan bruges sammen med skruetilbehør, såsom en kontinuerlig flowcelle
High Gain Horn (22-309-787)
  • Giver højere amplitude ved 0,75 og 1 tommer diametre (1,9 og 2,5 cm) end tilsvarende trinhorn
  • Kan ikke bruges med skruetilbehør
  • Tekniske data
    Amplitude 21 til 145μ m
    Produkttype Disruptor Horn
    Lydstyrkeområde (metrisk) 10 til 250 ml
    Diameter (engelsk) Tip 1/2 tomme.
    Diameter (metrisk) spids 13 mm
    Materiale Titanium
    Til brug med (applikation) Ideel til at overføre ultralydsenergi til en opløsning
    Til brug med (udstyr) Sonifier™ S-250 og S-450 celleforstyrrer
    Intensitet Høj