Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Artikelnummer. 10654375
Skift visning
Lydstyrkeområde (metrisk):
10 til 250 ml
25 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
Intensitet:
Høj
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lydstyrkeområde (metrisk) Diameter (metrisk) spids Intensitet Pakningsstørrelse
10654375 10 til 250 ml 13 mm Høj Hver
10254494 25 til 500 ml 19 mm Medium Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10654375 Leverandør Branson Ultrasonics™ Leverandørnr. 101147037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6851.25 DKK
    5216.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 1634.75 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Til brug med Sonifier S-250 og S-450 celleforstyrrende midler
Overfør ultralydsenergi til en opløsning.
Titanium konstruktion
High Gain Horn
Trinhorn med gevindlegeme (22-020-860)
  • Tappet hornende muliggør fastgørelse af mikrospidser
  • Inkluderer aftagelig flad spids
  • Kan bruges sammen med skruetilbehør, såsom en kontinuerlig flowcelle
High Gain Horn (22-309-787)
  • Giver højere amplitude ved 0,75 og 1 tommer diametre (1,9 og 2,5 cm) end tilsvarende trinhorn
  • Kan ikke bruges med skruetilbehør
  • Tekniske data
    Amplitude 21 til 145μ m
    Produkttype Disruptor Horn
    Lydstyrkeområde (metrisk) 10 til 250 ml
    Diameter (engelsk) Tip 1/2 tomme.
    Diameter (metrisk) spids 13 mm
    Materiale Titanium
    Til brug med (applikation) Ideel til at overføre ultralydsenergi til en opløsning
    Til brug med (udstyr) Sonifier™ S-250 og S-450 celleforstyrrer
    Intensitet Høj