Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Lydstyrkeområde (metrisk):
10 til 250 ml
25 til 500 ml
Diameter (metrisk) spids:
13 mm
19 mm
Intensitet:
Høj
Medium
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Til brug med Sonifier S-250 og S-450 celleforstyrrende midler
Overfør ultralydsenergi til en opløsning.
Titanium konstruktion
High Gain Horn
Trinhorn med gevindlegeme (22-020-860)
- Tappet hornende muliggør fastgørelse af mikrospidser
- Inkluderer aftagelig flad spids
- Kan bruges sammen med skruetilbehør, såsom en kontinuerlig flowcelle
Giver højere amplitude ved 0,75 og 1 tommer diametre (1,9 og 2,5 cm) end tilsvarende trinhorn
Tekniske data
Tekniske data
| Amplitude | 19 til 130μ m |
| Produkttype | High Gain Disruptor Horn |
| Lydstyrkeområde (metrisk) | 25 til 500 ml |
| Diameter (engelsk) Tip | 3/4 tommer |
| Diameter (metrisk) spids | 19 mm |
| Materiale | Titanium |
| Til brug med (applikation) | Ideel til at overføre ultralydsenergi til en opløsning |
| Til brug med (udstyr) | Sonifier™ S-250 og S-450 celleforstyrrer |
| Intensitet | Medium |