Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier Celleforstyrrende tilbehør, støttestativ med stang
Beskrivelse
- Støttestativ med rustfrit stålstang
- Understøtter Bransons’20kHz konverter og tilbehør
- Bruges til at holde konverteren til Sonifier anvendelser
- Inkluderer ikke konverterklemme; solgt separat.
- For clamping af en 40 kHz konverter til model SFX150 er EDP 101-063-1109.
- Til clamping er en 20 kHz konverter til modellerne SFX250 / SFX550 EDP 101-063-1110.
- Stativ (L x W): 9 x 5,5 tommer (229 x 140 mm)
- Stang (H x diameter): 24 x 0,5 tommer (609 x 13 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stå med stang |
| Diameter (engelsk) Skaft | 0,5 tommer |
| Diameter (metrisk) aksel | 13 mm |
| Højde (engelsk) | 24 tommer |
| Højde (metrisk) | 609 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Sonifier Celleforstyrrer |