Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ Sonifier Tilbehør til celleforstyrrelse, konverterklemme
Artikelnummer. 15875774
Til brug med (udstyr):
SFX150 og SLP Sonifiers
SFX250, SFX550, 250 og 450 Sonifiers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15875774
Brand: Branson Ultrasonics™ 1010631109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Sonifier Celleforstyrrer. Branson Ultrasonics Sonifier Cell Disruptor Accessory, Convertor Clamp bruges til stativ til brug i Sonifier applikationer.
  • Konverterholder til stativ til brug i Sonifier applikationer
Tekniske data
Produkttype Klemme
Til brug med (udstyr) SFX150 og SLP Sonifiers