Få mere at vide
Fisherbrand™ 505 Sonicator med sonde
Artikelnummer. 12893543 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Frekvens:
20 kHz
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Frekvens Pakningsstørrelse
12893543 20 kHz Hver
1 options
Artikelnummer. 12893543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45549.90 DKK
    26164.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 19385.53 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug denne højtydende sonikator til forskellige anvendelser og prøvevolumener. Fisherbrand™ Sonikatorer med sonde er ideelle til celleforstyrrelse, dispergering af nanopartikler, homogenisering og prøveforberedelse.
  • 500 W
  • Programmerbar fra 1 sekund til 10 timer
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Amplitudekontrol fra 20 til 100 %
  • Behandlingsvolumen 0,2 til 500 ml
Tekniske data
Watt 500 W
Vægt (metrisk) 7 kg
Frekvens 20 kHz