Beskrivelse
- Indstil tid og amplitude for håndfri betjening
- Pulstilstand for at forhindre opvarmning i temperaturfølsomme prøver
- Digital amplitude/intensitetskontrol fra 20-100 %
- Indikator for forløbet tid for at vise varigheden af sonikering
- Visning af watt og joule til energiovervågning i realtid
- Overbelastningsbeskyttelse for at forhindre skader på kredsløb, hvis der opstår en fejl
- Bruger blyfri komponenter
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 220 V |
| Watt | 500 W |
| Dimensioner (L x B x H) | 387 x 203 x 216 mm (5,25 x 8 x 8,5 tommer) |
| Inkluderer | Generator, omformer, strømkabel, omformerkabel, skruenøglesæt |
| Model- | Q500 |
| Frekvens | 20 kHz |