Beskrivelse
- 700 W
- Betjening via berøringsskærm
- 10 programmerbare hukommelser
- Programmerbar fra 1 sekund til 99 timer
- Overbelastningsbeskyttelse
- Temperaturovervågning
- Amplitudekontrol fra 1 til 100 %
- Behandlingsvolumen 0,2 ml til 1 l
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 230 V |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz |
| Watt | 700 W |
| Dimensioner (L x B x H) | 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 tommer) |
| Model- | Q705 |
| Frekvens | 20 kHz |