Få mere at vide
Cytiva Sonikeret DNA'er til hybridiseringsundersøgelser
Artikelnummer. 10723217 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Produkttype:
Sonikeret kalvethymus DNA
Sonikeret laksesperm DNA
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
10723217 Sonikeret kalvethymus DNA Hver
10733217 Sonikeret laksesperm DNA Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10723217 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 27456301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.00 DKK
    4713.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 322.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at blokere ikke-specifikke bindingssteder i hybridiseringsforsøg for at reducere baggrunden. Sonikerede DNA'er til hybridiseringsundersøgelser oprenses ved phenolekstraktion og frysetørres.
  • Fragmenteret DNA med et størrelsesområde fra 200-6000 nukleotider
  • Oprenset ved phenolekstraktion og frysetørret
  • Testet for fravær af nuklease
  • DNA isoleret fra kalvethymus sonikeres for at fragmentere DNA'et til en gennemsnitlig størrelse på ca. 3000 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Fast stof
Produkttype Sonikeret kalvethymus DNA
Indhold og opbevaring -20°C
Mængde 100/Pk.
Til brug med (applikation) Hybridiseringsforsøg