Få mere at vide
Songorine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Songorine |
| CAS | 509-24-0 |
| Molekylær formel | C22H31NO3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Bullatine G, Napellonin, Napellonine, Songorin, Xuan-Wu 2, Zongorine, [3R-(3α,6β,6aα,6bα,9β,11α,11aβ,12α,12aβ,14R*)]-1-Ethyldodecahydro-6,11-dihydroxy-3-methyl-10-methylene-12,3,6a-ethanylylidene-9,11a-methanoazuleno[2,1-b]azocin-8(9H)-one, (3R,6S,6aR,6bR,9R,11R,11aR,12R,12aR,14R)-1-Ethyldodecahydro-6,11-dihydroxy-3-methyl-10-methylene-12,3,6a-ethanylylidene-9,11a-methanoazuleno[2,1-b]azocin-8(9H)-one, (1α,15β)-21-Ethyl-1,15-dihydroxy-4-methyl-16-methylene-7,20-cycloveatchan-12-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NO3/c1-4-23-10-20(3)6-5-17(25)22-15(20)7-13(18(22)23)21-9-12(11(2)19(21)26)14(24)8-16(21)22/h12-13,15-19,25-26H,2,4-10H2,1,3H3/t12-,13+,15-,16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | CCN1C[C@]2(C)CC[C@H](O)[C@@]34[C@@H]2C[C@@H]([C@@H]13)[C@@]56C[C@@H](C(=O)C[C@@H]45)C(=C)[C@H]6O |
| Molekylvægt (g/mol) | 357.49 |
| Formel vægt | 357.2304 |