missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sombrevin, TRC

Artikelnummer. 17961765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17961765 25 mg
17922755 1 g
17953045 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17961765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS67676525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1421-14-3
Molekylær formel C18 H27 N O5
Molekylvægt (g/mol) 337.41
Synonym Sombrevin, 4-[2-(Diethylamino)-2-oxoethoxy]-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, 13245RP, 2180TH, BAY 1420, Epontol, FBA 1420, Fabantol, Fabontal, Propanidide, Propantan, Propyl 4-(N,N-Diethylcarbamidomethoxy)-3-methoxy-phenylacetate, Propyl [4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetate, TH 2180, WH 5668, [4-[(Diethylcarbamoyl)methoxy]-3-methoxyphenyl]acetic Acid Propyl Ester
IUPAC navn propyl 2-[4-[2-(diethylamino)-2-oxo-ethoxy]-3-methoxy-phenyl]acetate
SMIL CCCOC(=O)Cc1ccc(OCC(=O)N(CC)CC)c(OC)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propanidid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H27NO5/c1-5-10-23-18(21)12-14-8-9-15(16(11-14)22-4)24-13-17(20)19(6-2)7-3/h8-9,11H,5-7,10,12-13H2,1-4H3
Formel vægt 337.1889
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.