missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Somatostatin-28 (1-14)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 79243-10-0 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1528.71 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?