Få mere at vide
MedChemExpress Somatostatin-28 (1-14)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 79243-10-0 |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1528.71 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |