Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Red Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 12425170 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12425170
Brand: Ansell™ 37900110BP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver større styrke og overlegen kemisk resistens. Ansell SolvexTM 37-900 Series Red Nitrile Immersion Handsker sætter nye standarder for mekanisk ydeevne med uovertruffen slid- og punkteringsmodstand - næsten dobbelt så stor som den nuværende førende nitril.
  • Udkonkurrerer alle eksisterende nitriler i permeationstests
  • Hver handske er individuelt tryktestet
  • Hver handske underkastet en tæthedstest
  • ISO 9001 certificeret
  • Overlegne standarder for sikkerhed for højrisiko kemikaliehåndtering
  • Ideel til olie- og benzinraffinering, laboratorieanalyser, rengøring og trykkeriindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Nitril
Manchet materiale Nitril
Applikationer Industrial
Farve Red
Bedømmelse af skæremodstand Niveau - 0
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Yes
Materiale Nitrile
Håndfladetykkelse (engelsk) 0.0165 in.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.42 mm
Produkttype Nedsænkningshandsker
Størrelse 11
Tykkelse (engelsk) 0.0165 in.
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet farve Rød
Handske manchet stil Lige
Liner materiale Flokkede
Mængde 1 par
Modstandsdygtig overfor Slid, punktering og overlegen kemisk resistens
Serie 37-900