Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Red Nitril Immersion Handsker
Artikelnummer. 12415170 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12415170 10 12 par
11781583 7 12 par
12495160 8 12 par
11761583 9 12 par
12425170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12415170 Leverandør Ansell™ Leverandørnr. 37900100BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.20 DKK
    612.34 DKK / 12 par
    Spare 357.86 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver større styrke og overlegen kemisk resistens. Ansell SolvexTM 37-900 Series Red Nitrile Immersion Handsker sætter nye standarder for mekanisk ydeevne med uovertruffen slid- og punkteringsmodstand - næsten dobbelt så stor som den nuværende førende nitril.
  • Udkonkurrerer alle eksisterende nitriler i permeationstests
  • Hver handske er individuelt tryktestet
  • Hver handske underkastet en tæthedstest
  • ISO 9001 certificeret
  • Overlegne standarder for sikkerhed for højrisiko kemikaliehåndtering
  • Ideel til olie- og benzinraffinering, laboratorieanalyser, rengøring og trykkeriindustrien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001, KATEGORI III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Klassifikation PPE Kategori III
Applikationer Industri
Farve Rød
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Produkttype Premium handsker
Størrelse 10
Tykkelse (metrisk) 0.42 mm
Handske manchet stil Lige
Mængde 12/Pk.
Modstandsdygtig overfor Kemikalier og væskebeskyttelse
Serie 37-900
Længde (metrisk) 380 mm