Få mere at vide
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Red Nitril Immersion Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Udkonkurrerer alle eksisterende nitriler i permeationstests
- Hver handske er individuelt tryktestet
- Hver handske underkastet en tæthedstest
- ISO 9001 certificeret
- Overlegne standarder for sikkerhed for højrisiko kemikaliehåndtering
- Ideel til olie- og benzinraffinering, laboratorieanalyser, rengøring og trykkeriindustrien
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, KATEGORI III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 |
| Klassifikation | PPE Kategori III |
| Applikationer | Industrial |
| Farve | Rød |
| Brug af laboratorium/renrum | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 0.0165 in. |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.42 mm |
| Produkttype | Premium handsker |
| Vis mere |